MES sel de sodium ≥98%, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
X218-500GEA 506 EUR InStock
X218-500G
MES sel de sodium ≥98%, Qualité Réactif
MES sel de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder
Moisture ≤10%
pH (1% Water) @ 25 °C 9 − 10.5
Purity ≥98%
Solubility (10%, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité