Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

X31087-2.5L
X31087-2.5LEA 66.4 EUR InStock
X31087-2.5L
Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Honeywell's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:

  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)Buffers available as concentrates or ready-to-useReagents for complexometry:Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
  • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations


Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.072 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
APHA Max. 20
Assay 5.988 - 6.012 mol/l
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité