Ethidium bromure solution mère, Qualité Biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
X328-10MLEA 87.7 EUR InStock
X328-10ML
Ethidium bromure solution mère, Qualité Biotechnologie
Ethidium bromure
A 10mg/ml solution of Ethidium Bromide in specially prepared deionized water. Ethidium bromide solution is a fluorescent stain for visualising nucleic acids in solution or in electrophoresis gels.
À une concentration de 0,5 μg/ml, le bromure d'éthidium est utile dans les gels d'agarose ou d'acrylamide pour la détection des bandes. Il sert à détecter des acides nucléiques pouvant atteindre 10 ng. À des concentrations supérieures (0,5 - 1,0 μg/ml), il peut être utilisé pour faciliter la purification de l'ADN dans un gradient de chlorure de césium.
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Moisture <= 8%
Purity (Dry Basis) > = 98%
RNase none detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité