Confidence solution, 5580
Fournisseur: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
005580
YSIA005580EA 204 EUR InStock
YSIA005580
Confidence solution, 5580
Électrolytes Solutions de remplissage d'électrode
This Confidence Solution® helps users to ensure probe performance of their pH, ORP, or conductivity probes.
This solution is designed for verifying measurements, not calibration. Simply immerse your multi-parameter probes in the solution and verify the pH, ORP, and conductivity values instantly. Ideal for quality checks during or after your study.
Expiration dates: Unopened=1 year, opened=3 months.
Information de livraison: Case includes 6 plastic bottles (1 pint each).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité