Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Fournisseur: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
060907
YSIA060907EA 36.5 EUR InStock
YSIA060907
Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité