Conductivity cells, 3400 series
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
603401
YSIA603401EA 1290 EUR InStock
YSIA603401
Conductivity cells, 3400 series
Électrodes Électrodes de conductivité
Dip type conductivity cells made from 7740 PYREX borosilicate glass. For use with the 3100 and 3200 conductivity benchtop instruments (cell adapter required).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité