Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Objective, A-Plan

Fournisseur: ZEISS
0000002559123
ZEIS0000002559123EA 0 EUR InStock
ZEIS0000002559123
Objective, A-Plan
Objectifs pour microscopes
This objective is suitable for simple polarizing applications.

  • Thread type: W0,8×¹/₃₆"
  • Immersion: Without immersion
  • Field of view: 23 mm
  • Parfocal length: 45,06 mm

Optical system: Infinity Colour Corrected System (ICS)
Colour correction: Achromatic

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité