Microscopes droits, Primo Star
Fournisseur: ZEISS
4155000040001
ZEIS4155000040001EA 0 EUR InStock
ZEIS4155000040001
Microscopes droits, Primo Star
Microscopes
Les Primo Star sont conçus pour des applications d'enseignement ou de routine professionnelle. Ils fournissent un large choix d'options d'éclairages pour différentes méthodes de contraste. Le module iLED à i455 nm pour l'utilisation spécifique de la détection de la tuberculose et de la maladie du sommeil par la technique en fluorescence, optimisée pour le fluorophore d'auramine.
  • Contraste de phase (10×, 20×, 40×) disponible
  • Oculaires non amovibles pour une sécurité accrue en laboratoires d'enseignement
  • Éclairage de Köhler fixe et réglable pour une utilisation aisée
Le module iLED fournit un système d'éclairage à LED de 455 nm pour la détection de la tuberculose et de la maladie du sommeil grâce à la technique de fluorescence, optimisée pour le fluorophore d'auramine.
Information de livraison: Supplied with filters, a dust cover and a power cord.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité