Diffusor HPRL (D)
Fournisseur: ZEISS
4170409310000
ZEIS4170409310000EA 0 EUR InStock
ZEIS4170409310000
Diffusor HPRL (D)
Loupes
Diffusor HPRL (D) - Provides diffuse, soft illumination to observe glary object parts in natural colors and without hot spot reflexions, thread to mount at HPRL ring illuminator.
Compatible with SteREO and Stemi microscopes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité