MODULE LED NEUTRE BLANC 540-580 NM AXIO 1 * 1 Pce
Fournisseur: ZEISS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MODULE LED NEUTRE BLANC 540-580 NM AXIO 1 * 1 Pce ZEIS4230529601000 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou