LED illuminator
Fournisseur: ZEISS
4239049902000
ZEIS4239049902000EA 658 EUR InStock
ZEIS4239049902000
LED illuminator
Éclairages Éclairage LED
LED illuminator for transmitted light for direct attachment to the condenser carrier.
Contains sliders with diffusion disk with 10° divergence angle for visual observation and with 80° divergence angle for documentation. Slider can also be used as shutter against interfering autofluorescence of the LEDs in epi-fluorescence applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité