Face light M8 with light guide
Fournisseur: ZEISS
4355080000000
ZEIS4355080000000EA 719 EUR InStock
ZEIS4355080000000
Face light M8 with light guide
Éclairages Guides de lumière
Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adapter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité