Microscope invers Primovert HD Cam avec camra numrique HD IP 5 MP intgre. Pour lumire transmise fond clair et contraste de phase avec objectifs 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 et condenseur 0.4 1 * 1 Pce
Fournisseur: ZEISS
Microscope invers Primovert HD Cam avec camra numrique HD IP 5 MP intgre. Pour lumire transmise fond clair et contraste de phase avec objectifs 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 et condenseur 0.4 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Microscope inversé Primovert HD Cam avec caméra numérique HD IP 5 MP intégrée. Pour lumière transmise fond clair et contraste de phase avec objectifs 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 et condenseur 0.4 1 * 1 Pce ZEIS4912070004000 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou