Wipes for general applications, Polytex® light
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10160-00
ZVGA10160-00EA 81.4 EUR InStock
ZVGA10160-00
Wipes for general applications, Polytex® light
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
These solvent resistant wipes made of 100% PP are suitable for wet wiping in a variety of applications.
  • Durable and lint-free
  • Even remove stubborn dirt
  • Suitable for food contact
Ideal for use in garages, paint shops, catering areas, kitchens and food processing areas.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité