Cleaning cloths, Praktitex® Pro
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10294-01
ZVGA10294-01EA 21.8 EUR InStock
ZVGA10294-01
Cleaning cloths, Praktitex® Pro
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
This microfibre cloth (80% polyester, 20% polyamide) has an open structure and is therefore ideal for cleaning heavily fouled surfaces.
  • Extremely fine fibres penetrate deep into the surface and thus effectively loosen adhering and grease-containing fouling
  • Washable and therefore reusable
Weight: 300 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité