Manchettes de laboratoire, Secutex® pro, PP/PE
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30241-90
ZVGA30241-90EA 140 EUR InStock
ZVGA30241-90
Manchettes de laboratoire, Secutex® pro, PP/PE
Vêtements à usage unique
Ces manchettes de protection en matériau stratifié fournissent une protection efficace contre la fine poussière et les substances toxiques et agressives. Équipées de deux manches élastiquées.
  • Sans peluchage, résistantes à l'abrasion, aux déchirures et à l'eau
  • Perméabilité à la vapeur d'eau qui permet de garantir une bonne respirabilité
  • Antistatique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité