Blouse de laboratoire, ZetDress®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30893-01
ZVGA30893-01EA 169 EUR InStock
ZVGA30893-01
Blouse de laboratoire, ZetDress®
Vêtements à usage unique
Blouse molletonnée à usage unique en PP filé. Idéale pour une utilisation dans les zones de travail sensibles, comme l'industrie alimentaire.
  • À nouer
  • Extrémités de manchettes élastiques
Couleur: Blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité