Disposable particle filtering respirators, FFP2/FFP3, Standard Plus-programm, zetMask®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30931-94
ZVGA30931-94EA 30.2 EUR InStock
ZVGA30931-94
Disposable particle filtering respirators, FFP2/FFP3, Standard Plus-programm, zetMask®
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ultralight, pre-shaped fine-dust filter masks with exhalation valve for protection against coarse, hazardous particle.
  • High degree of efficiency with minimum space requirements
  • Foam-padded nose area for pressure-free sealed fit
  • Elastic bands
  • Hygienically individually packed; in dispenser box
EN 149:2001
Certifications: EN 149:2001
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité