Aprons, zetDress®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
80160
ZVGA80160EA 13.4 EUR InStock
ZVGA80160
Aprons, zetDress®
Vêtements à usage unique
Aprons, made from PE foil, are suitable for sensitive work areas, such an the food processing industry, the sustainable maintenance of a hygienic environment, is indispensable.
  • Robust and disposable
  • Hammered foil
  • Individually folded for easy removal
Protects from biological contaminants, radioactive particles and liquid chemicals, also anti-static, spray-proof and particle-tight.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité