Poids de calibration, OIML R111, classe M2
Fournisseur: ZWIEBEL
E201.12.11
ZWIEE201.12.11EA 0 EUR InStock
ZWIEE201.12.11
Poids de calibration, OIML R111, classe M2
Poids Poids d'étalonnage
Poids en laiton. Les poids M2 sont conçus pour calibrer des masses de classe de plus faible précision et pour être utilisés avec des instruments de pesage de catégorie II et III.
  • Ultra compacts et faciles à manipuler
  • Poids disponibles en tant qu'unité individuelle ou en kits (base/boîte en bois)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité