Tubular string mops, PharmaPly™ PolyCellulose™
Fournisseur: MICRONOVA
PPM4-MM15 PPM4-MM15IR
MICRPPM4-MM15EA 25.5 EUR InStock
MICRPPM4-MM15 MICRPPM4-MM15IR
Tubular string mops, PharmaPly™ PolyCellulose™
Serpillières
An extremely lightweight, tubular string mop that is ideal for covering large surface areas quickly and efficiently in controlled environments, pharmaceutical support areas, hospitals, and laboratories where stringent cleaning routines are imperative.
  • Extremely lightweight, low-linting and super absorbent
  • PolyCellulose strips — 55% polyester, 45% cellulose
  • Twisted strands for an even layer of liquid, without excessive wetting
  • Ideal for large production areas and round-the-clock cleaning cycles
  • Fully saturated mop head is one half the weight of competitive
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mops, irradiated, PharmaPly™, 356 mm 24 MICRPPM4-MM15IR
Mops, PharmaPly™, 381 mm 1 MICRPPM4-MM15
Waste Reducing
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité