VWR®, Ensembles de flacons, PETG, stériles, à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
734-2844EA 940 EUR InStock
734-2844 734-2845 734-2846 734-2850 734-2851 734-2894
VWR®, Ensembles de flacons, PETG, stériles, à usage unique
Flacons Flacons pour milieux de culture
Sterile PETG containers, with weldable tubings, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class 7 cleanroom and are manufactured from USP Class VI materials. They come in a comprehensive size selection with tubing that is completely weldable/sealable.
  • Sterile bottles come individually bagged and process ready
  • Multiple bottle sizes allow for process-specific flexibility
  • When used with sterile VWR® tube sets, custom possibilities are endless
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) 10⁻⁶
Collapse All
Capacité Taille du bouchon Connexion de tuyaux Longueur de tuyaux Matériau de tuyaux Dimension de tuyaux Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
125 ml 38-430 Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 25 mm Hydrphobic PE Vent Filter
Port 1: 24"
Port 2: 3"
C-Flex Port 1: 1/8 x 1/4"
Port 2: 1/8 x 1/4"
6 734-2844
250 ml 38-430 Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 25 mm Hydrphobic PE Vent Filter
Port 1: 24"
Port 2: 3"
C-Flex Port 1: 1/8 x 1/4"
Port 2: 1/8 x 1/4"
6 734-2845
500 ml 38-430 Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 25 mm Hydrophobic PE Vent Filter
Port 1: 24"
Port 2: 3"
C-Flex Port 1: 1/8 x 1/4"
Port 2: 1/8 x 1/4"
6 734-2846
1000 ml 38-430 Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 25 mm Hydrophobic PE Vent Filter
Port 1: 24"
Port 2: 3"
C-Flex Port 1: 1/8 x 1/4"
Port 2: 1/8 x 1/4"
3 734-2850
2000 ml 53B Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 50 mm PTFE Vent Filter
Port 3: PP Tube Plug
Port 1: 12"
Port 2: 3"
Port 3: 12"
C-Flex Port 1: 3/8 x 1/2"
Port 2: 1/4 x 3/8"
Port 3: 3/8 x 1/2"
2 734-2851
2000 ml 53B Port 1: PP Tube Plug
Port 2: 50 mm PTFE Vent Filter
Port 1: 24"
Port 2: 3"
C-Flex Port 1: 1/8 x 1/4"
Port 2: 1/4" x 3/8"
2 734-2894
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité