Quartz Extraction Thimble for Emission Testing, Tapered, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
2812-259
537-0028EA 97.1 EUR InStock
537-0028
Quartz Extraction Thimble for Emission Testing, Tapered, Whatman™
Extracteurs Cartouches d'extraction
High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature resistance up to 800 °C.
  • Appropriate for manual sampling in aggressive environments
  • Suitable for both solvent extraction and air sampling applications
  • High-purity quartz/silica, for high-temperature resistance (up to 800 °C)
  • No binders or chemical additives
  • Low heavy metal content
  • High collection efficiency
Each Whatman quartz thimble from Cytiva is made from high-purity quartz with low heavy metalMore Product Information
Collapse All
Ø int.×h Épaisseur Type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25×90 mm 1,9 mm Conique 10 537-0028
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité