Lunettes de sécurité, Solis Go Green
Fournisseur: Bollé Safety
PSSSOLI063
111-2540EA 270 EUR InStock
111-2540
Lunettes de sécurité, Solis Go Green
Lunettes
Les lunettes de sécurité Solis Go Green combinent les éléments fondamentaux des lunettes que sont la protection, le confort et le style. Solis Go Green conserve tous ses atouts et ses performances tout en étant respectueux de l'environnement.
  • Cadre en nylon 100% recyclé fabriqué à partir de filets de pêche
  • Le produit recyclé est 100% conforme aux normes de sécurité internationales
  • Monture complète pour plus de confort et de protection
  • Branches anti-glisse
  • Monture enveloppante
Poids: 25 g
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 F CE (monture)
Conditionnement: Garantis sans plastique, les produits sont emballés dans du papier de soie puis stockés dans des boîtes en carton recyclé. Le mode d'emploi est imprimé à l'encre végétale directement sur l'emballage pour réduire les déchets.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité