Polypropylene snap top 2 ml microvials for <2 ml samples, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6ERV11-03PPC 6ERV11-03PPCF 6ERV11-03PPCT 6ERV11-08PPC 6ERV11-08PPCF 6ERV11-08PPCT 6ERV11-08PPFB 6ERV11-08PPFBF 6ERV11-08PPFBT
HYPE6ERV11-03PPCEA 24.4 EUR InStock
HYPE6ERV11-03PPC HYPE6ERV11-03PPCF HYPE6ERV11-03PPCT HYPE6ERV11-08PPC HYPE6ERV11-08PPCF HYPE6ERV11-08PPCT HYPE6ERV11-08PPFB HYPE6ERV11-08PPFBF HYPE6ERV11-08PPFBT
Polypropylene snap top 2 ml microvials for <2 ml samples, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Fioles
Use performance level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml polypropylene snap top microvials for everyday chromatography analysis of <2 ml samples. They provide an affordable choice and can be used with all HPLC/UHPLC instrument types.
These clear plastic 2 ml snap top vials are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions. Seal these snap top vials with 11 mm snap caps and septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité