Fragment Analyzer System, 5300
Fournisseur: AGILENT
M5311AA
AGLSM5311AAEA 81590 EUR InStock
AGLSM5311AA
Fragment Analyzer System, 5300
Systèmes d'électrophorèse Capillaires pour électrophorèse
Parallel capillary electrophoresis system used for nucleic acid QC in medium to high-throughput labs.
  • Separate 48 or 96 samples in parallel with a single simple dilution step and easy instrument set up
  • Reduce sample analysis time by using batch processes features post electrophoresis to automatically generate results reports
  • Load and separate up to 288 samples for unattended and automated analysis of large numbers of samples
  • Easily adapts to changes in your workflow with flexible option like maximising your runs or speed or resolution of individual samples
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité