Spectroquant® Prove Plus VIS and UV/VIS Spectrophotometers
Fournisseur: Merck
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
1.73026.0001EA 6030 EUR InStock
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
Spectroquant® Prove Plus VIS and UV/VIS Spectrophotometers
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The Spectroquant Prove 100/300/600 plus provides high quality and great value for money for your daily analyses.
The Spectroquant Prove plus family is our series of cutting-edge spectrophotometers for easy analysis of water, food and beverage, and environmental samples. All Spectroquant Prove plus instruments are pre-programmed for over 200 test Kits and automatic bar code recognition ensures the correct method parameters are applied and all essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates are recorded, making the use of analytical test Kits as easyMore Product Information
Collapse All
Désignation Type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Prove 100 plus VIS spectrophotometer Visible 1 1.73026.0001
Prove 300 plus UV/VIS spectrophotometer UV/Visible 1 1.73027.0001
Prove 600 plus UV/VIS spectrophotometer UV/Visible 1 1.73028.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité