Filtres en microfibre de verre avec liant
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10370302 10370305 10370308 10370319 10370320 10370394 10370391 10370393 10370395 10370381 10370384 10370392 10370429 10370435
513-1000EA 120 EUR InStock
513-1000 513-1001 513-1002 513-1003 513-1004 513-0089 512-0663 513-0121 WHAT10370395 512-0662 513-0119 513-0120 WHAT10370429 WHAT10370435
Filtres en microfibre de verre avec liant
Filtres Filtres de fibres de verre
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité