Membrane filters, polyamide membrane, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10414006 10414012 10414014 10414106 10414112 10414114
WHAT10414006EA 164 EUR InStock
WHAT10414006 514-2562 514-2563 514-2551 514-2552 514-2553
Membrane filters, polyamide membrane, Whatman™
Filtres Filtres à membrane
Whatman polyamide membranes are made from pure polyamide making them the universal filter for clarification and sterile filtration.
Polyamide membrane filters are mechanically very strong and exhibit excellent wet strength and dry strength. They are hydrophilic making them suitable for aqueous and organic solutions. The membrane filters can be used up to 135 °C.
Collapse All
Type Taille de pore Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
NL 16 0,20 µm 25 mm 100 WHAT10414006
NL 16 0,20 µm 47 mm 100 514-2562
NL 16 0,20 µm 50 mm 100 514-2563
NL 17 0,45 µm 25 mm 100 514-2551
NL 17 0,45 µm 47 mm 100 514-2552
NL 17 0,45 µm 50 mm 100 514-2553
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité