Ruban d'étiquetage pour autoclaves
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1322-12
489-0109EA 16.5 EUR InStock
489-0109
Ruban d'étiquetage pour autoclaves
Indicateurs de stérilisation
Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that the pack has been exposed to the sterilisation process without the need to open the pack or check load control records. Optional tape dispensers are available for easy dispensing of indicator tapes.
  • Chemical process indicator changes colour when exposed to the steam sterilisation process to provide assurance that the packs were processed without the need to open the pack
  • Versatile tape adheres to all types of wraps
  • Allows the user to write on tapes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité