Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 36; 25 ft
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06424-36EA 202 EUR InStock
MFLX06424-36
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 36; 25 ft
Slangen Peristaltische pompslangen
VWR Item#MFLX06424-36
Your Organization's Price:
Combineert biocompatibiliteit van siliconen met chemische weerstand vergelijkbaar met Tygon®.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Zeer lage eiwitbinding
  • Smeltlasbaar, lasbaar
  • Voordelige slangen
  • Tubing Size: L/S 36
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, dekkend wit
See 96123-15 for the irradiated version of this tubing.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Other Products In this Family
  See all Items in this Product Family
SPÉCIFICATIONS
CE certificate 
Key Features
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Zeer lage eiwitbinding
  • Smeltlasbaar, lasbaar
  • Voordelige slangen
  • Tubing Size: L/S 36
More About This Item
See 96123-15 for the irradiated version of this tubing.
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité