Micro cuvettes
Fournisseur: VARIAN
6610019500 6610021100
636-0170EA 584 EUR InStock
636-0170 VARI6610021100
Micro cuvettes
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité