Coupelles de bécher, médicaments
Fournisseur: SARSTEDT
75.1337.500 75.1337.502 75.1337.504 75.1337.505 75.1337.506
SARS75.1337.500EA 62.2 EUR InStock
SARS75.1337.500 SARS75.1337.502 SARS75.1337.504 SARS75.1337.505 SARS75.1337.506
Coupelles de bécher, médicaments
Béchers
En PP translucide.
  • Bonne résistance à la température
  • Bonne résistance chimique
  • Disponibles dans différentes couleurs
Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire et un grand nombre d'autres applications. Avec graduation en relief.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité