Ferrules for gas chromatography
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
706246 708308 708353 708354 708355
MANA706246EA 137 EUR InStock
MANA706246 MANA708308 MANA708353 MANA708354 MANA708355
Ferrules for gas chromatography
Raccords et connecteurs
Ferrules for the connection of capillary GC columns.
  • Graphite ferrules provide a temperature stability up to 450 °C
  • Vespel ferrules with 40% graphite have a temperature stability up to 400 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité