Colonnes capillaires, VF-1ms
Fournisseur: VARIAN
CP8930 CP8913 CP9030 CP8970 CP8965 CP8967 CP8969 CP8968 CP9031 CP9032 CP8910 CP8916 CP8905 CP8906 CP8907 CP8908 CP8908I5 CP8903 CP8911 CP8912 CP8912I5 CP8914 CP8915 CP8909 CP8904 CP8900 CP8901 CP8902 CP8929 CP8923 CP8917 CP8919 CP8921 CP8924 CP8925 CP8926 CP8928 CP8922 CP5881
568-0747EA 1490 EUR InStock
568-0747 568-0733 568-0753 568-0752 568-0748 568-0749 568-0751 568-0750 568-0754 568-0755 568-0729 568-0736 568-0723 568-0724 568-0725 568-0726 568-0727 568-0721 568-0730 568-0731 568-0732 568-0734 568-0735 568-0728 568-0722 568-0718 568-0719 568-0720 568-0746 568-0741 568-0737 568-0738 568-0739 568-0742 568-0743 568-0744 568-0745 568-0740 568-0697
Colonnes capillaires, VF-1ms
Colonnes pour chromatographie
La colonne VF-1ms est une colonne GC à faible ressuage, non polaire et à forte inertie, offrant une plus grande sensibilité sur une large gamme d'applications.
  • Caractéristiques garanties du ressuage le plus faible pour l'analyse de traces avec MS
  • Large gamme d'applications garantissant une applicabilité quasi universelle
  • Forte inertie pour une analyse précise, même à des niveaux de trace
Diméthylpolysiloxane à 100%.
Temperature limits: –60 to +325/350 °C.
Phases similaires : Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité