Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat Nitro
Fournisseur: ERGOMAT
ENT0203 ENT0420 ENT0412 ENT0406 ENT0320 ENT0306 ENT0304 ENT0220 ENT0206 ENT0209 ENT0212 ENT0204 ENT0303 ENT0309 ENT0312 ENT0404 ENT0409
115-0895EA 141 EUR InStock
115-0895 115-0916 115-0915 115-0914 115-0913 115-0912 115-0899 115-0898 115-0896 115-0897 ERGOENT0212 ERGOENT0204 ERGOENT0303 ERGOENT0309 ERGOENT0312 ERGOENT0404 ERGOENT0409
Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat Nitro
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
Le tapis Ergomat® Nitro avec profil à cônes anti-glisse est fabriqué en caoutchouc nitrile pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs physiques, les problèmes de qualité et les congés maladies. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie électronique ou pour les zones où le contrôle statique est essentiel en raison d'équipements très sensibles.
  • Cônes sur la surface supérieure
  • Autoclavables, résistent à une température de 600 °C (soudure)
  • L'exposition aux produits chimiques n'affecte pas l'état du tapis ; il ne se courbe pas, ne gonfle pas et ne se distend pas.
  • Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
  • Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
  • Sans silicone ni latex
Utilisables en salles blanches de classe ISO 5 (100).
Couleur : noir
Certifications: Conformes aux normes EN ISO/USDA/CFIA
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité