Colonnes capillaires, VF-23ms
Fournisseur: Agilent Technologies
VARICP8831EA 986 EUR InStock
VARICP8831 VARICP8822 VARICP8821 VARICP8824 VARICP8824I5 VARICP8828 VARICP8827 VARICP8822I5 VARICP8829
Colonnes capillaires, VF-23ms
Colonnes pour chromatographie
VF-23ms features a unique combination of high polarity and low bleed to enable more accurate analysis of very polar analytes.
  • 100% bonded phase permits column rinsing to enhance column lifetime
  • Fast run times improve productivity
  • Operating temperature up to 260°C expands the application range
The enhanced stabilization of the VF-23ms permits splitless injection, column rinsing and temperatures up to 260 °C to be used.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité