Tuyaux, EXACANAL
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
760350 760180
228-1607EA 144 EUR InStock
228-1607 228-1194
Tuyaux, EXACANAL
Tuyaux Transfer Tubing
En silicone COVOSIL 9161 translucide.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Very flexible
Résistance thermique de -60 à +200 °C
Dureté (Shore duromètre A): 60
Density: 1,14
Certifications: Conforme aux normes FDA (21 CFR § 177.2600)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité