Système de purification de l'eau, avec surveillance UV et COT, PURELAB® Flex 2
Fournisseur: ELGA LabWater
PURELAB® Flex
171-0872EA 7124.7 EUR InStock
171-0872
Système de purification de l'eau, avec surveillance UV et COT, PURELAB® Flex 2
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Le système PURELAB flex 2 allie simplicité d'utilisation et distribution précise d'eau pure. Le système modulaire flexible peut être configuré pour assurer la qualité d'eau dont vous avez besoin pour vos applications et comprend la surveillance de la photo-oxydation par UV et du carbone organique total (COT).
Distribue jusqu'à 2 litres par minute d'eau de type I.
  • Présente une unité portative de distribution flexible dotée d'un grand écran facile à lire permettant de facilement vérifier la qualité de l'eau (résistivité ou conductivité et COT) ainsi que le volume
  • Le point de distribution à hauteur réglable monte et descend facilement le long de la colonne centrale pour s'adapter à pratiquement n'importe quelle taille de récipient
  • Maniement confortable et utilisation intuitive sans formation requise
  • Contrôle précis du bout des doigts (comme une pipette) pour une distribution au goutte-à-goutte ou préréglage automatique des grands volumes pour accélérer le remplissage des grands récipients
  • Installation très facile dès le déballage
  • Saisie des données USB pour enregistrer la qualité de l'eau
Le système PURELAB flex 2 allie simplicité d'utilisation et distribution précise d'eau pure. Le système modulaire flexible peut être configuré pour assurer la qualité d'eau dont vous avez besoin pour vos applications et comprend la surveillance de la photo-oxydation par UV et du carbone organique total (COT)
  • Présente une unité portative de distribution flexible dotée d'un grand écran facile à lire permettant de facilement vérifier la qualité de l'eau (résistivité ou conductivité et COT) ainsi que le volume
  • Le point de distribution à hauteur réglable monte et descend facilement le long de la colonne centrale pour s'adapter à pratiquement n'importe quelle taille de récipient
  • Maniement confortable et utilisation intuitive sans formation requise
  • Contrôle précis du bout des doigts (comme une pipette) pour une distribution au goutte-à-goutte ou préréglage automatique des grands volumes pour accélérer le remplissage des grands récipients
  • Installation très facile dès le déballage
  • Saisie des données USB pour enregistrer la qualité de l'eau
Information de livraison: Cartouche non incluse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité