Entonnoirs de filtration à membrane, magnétiques, Sentino®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4271 4273 4277
516-0437EA 258 EUR InStock
516-0437 516-0438 516-0439
Entonnoirs de filtration à membrane, magnétiques, Sentino®
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Polyphénylsulfone, autoclavables.
  • Acceptent les filtres à membrane de 47 mm
  • Joint magnétique étanche permettant une utilisation d'une seule main
  • Gradués par incréments de 50 ml pour une mesure exacte des échantillons
Conçus pour utilisation avec la pompe de microbiologie Sentino®.
Surface de filtration efficace : 150 et 300 ml : 9,6 cm² ; 500 ml : 13,1 cm²
Dimensions hors tout Ø×H : 150 ml : 76×118 mm ; 300 ml : 76×168 mm ; 500 ml : 89×166 mm
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité