Tapis antifatigue pour salle blanche, Infinity Bubbles
Fournisseur: ERGOMAT
IN0304-W IN0420-W IN0420-B IN0412-W IN0412-B IN0406-W IN0406-B IN0320-W IN0320-B IN0306-B IN0304-B IN0220-W IN0220-B IN0209-W IN0209-B IN0206-W IN0206-B IN0203-W IN0203-B IN0306-W IN0409-W IN0404-W IN0409-B IN0303-B IN0303-W IN0404-B IN0212-B IN0212-W IN0312-B IN0312-W IN0309-W IN0309-B IN0204-B IN0204-W
115-0931EA 368 EUR InStock
115-0931 115-0936 115-0946 115-0935 115-0945 115-0934 115-0944 115-0933 115-0943 115-0942 115-0941 115-0930 115-0940 115-0929 115-0939 115-0928 115-0938 115-0927 115-0937 115-0932 ERGOIN0409-W ERGOIN0404-W ERGOIN0409-B ERGOIN0303-B ERGOIN0303-W ERGOIN0404-B ERGOIN0212-B ERGOIN0212-W ERGOIN0312-B ERGOIN0312-W ERGOIN0309-W ERGOIN0309-B ERGOIN0204-B ERGOIN0204-W
Tapis antifatigue pour salle blanche, Infinity Bubbles
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
Le tapis Infinity Bubble est aussi confortable que le tapis en polyuréthane et possède des propriétés de nettoyage facile en raison de sa surface à cellules fermées non poreuse. Il est résistant aux UV et aux produits chimiques (à l'exception des solvants organiques).
  • Bulles sur la surface supérieure
  • Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
  • Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
  • L'exposition aux produits chimiques et aux UV ne détériore pas le revêtement du tapis
  • Surface compacte et non poreuse facilitant le lavage et le nettoyage
  • Tapis solide partout, aucune bulle creuse s'enfonçant
  • Antistatique, sans silicone et sans latex
Couleur : noir ou blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité