Headspace screw top vials, CrossLab
Fournisseur: Agilent
8010-0044 8010-0417
HEWL8010-0044EA 0 EUR InStock
HEWL8010-0044 HEWL8010-0417
Headspace screw top vials, CrossLab
Fioles
These headspace screw top vials have a bevelled top for maximum secure seal.
  • Choice of crimp or screw top vials with a pressure safety release cap at 45 psi
  • Available in flat or rounded bottom designs
  • New high performance septa designed for temperatures up to 300 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité