Colonnes capillaires, CP-SilicaPLOT
Fournisseur: Agilent
VARICP8564EA 925 EUR InStock
VARICP8564 VARICP8567 VARICP8566 VARICP8568 VARICP8570 VARICP8570I5 VARICP8571
Colonnes capillaires, CP-SilicaPLOT
Colonnes pour chromatographie
CP-SilicaPLOT brings the benefits of capillary PLOT columns (higher efficiency and faster analysis time) to many applications that previously could only be done by packed columns.
  • No influence of water on retention times for robust methodology
  • Elution of CO₂ and sulfur gases at ppm levels for improved productivity
  • Separates cyclopropane from propylene for accurate results
  • Ideal for CO₂ in ethylene, freons/CFCs, hydrocarbons, propylene and sulfur gases
  • Elutes CO₂ and sulfur gases at ppm levels and separates cyclopropane from propylene
  • Decomposition of pentadienes or CFCs is absent
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité