Colonnes capillaires, CP-Molsieve 5Å
Fournisseur: Agilent Technologies
VARICP7540EA 1740 EUR InStock
VARICP7540 VARICP7533 VARICP7544 VARICP7543 VARICP7535 VARICP7534 VARICP6938I5 VARICP7540I5 VARICP7537 VARICP7536 VARICP7538I5 VARICP7539 VARICP7538 VARICP7535I5 VARICP7534I5 VARICP6937 VARICP6938
Colonnes capillaires, CP-Molsieve 5Å
Colonnes pour chromatographie
This molecular-sieve coated capillary column is especially valuable when separating permanent gases.
  • Separate argon and oxygen at ambient temperature to reduce costs
  • High efficiency for increased productivity
  • Symmetrical peaks for accurate results
  • Analysis times are reduced by up to 75% compared to packed columns
  • High resolution analysis of permanent gases
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité