Counting chambers, Jessen
Fournisseur: Hecht
Jessen
HECH40450702EA 82.4 EUR InStock
HECH40450702
Counting chambers, Jessen
Lames Cellules de numération
These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité