Lames de contrôle, ISOSLIDE®
Fournisseur: Merck
1.00408.0001 1.00425.0001 1.02560.0001 1.00380.0001
1.00408.0001EA 296 EUR InStock
1.00408.0001 1.00425.0001 1.02560.0001 1.00380.0001
Lames de contrôle, ISOSLIDE®
Lames Microscopy Control Slides
ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
  • Longue durée de conservation
  • Lames de contrôle ISOSLIDE® préparées exclusivement à partir de matériel animal
  • Toutes les lames d'une boîte proviennent du même lot et sont préparées à partir d'un bloc
ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise staining results by allowing typical control material to be compared with a laboratory’s own specimens. Typical material is prepared and sliced using standard procedures. One slide is already stained by the Merck staining procedure, while the other 24 are unstained paraffin sections. These slides can be stained using the laboratory’s own method or according to the MERCK protocol. For every pack of ISOSLIDE® control slides an insert sheet referring to the relevant products is available.
Information de livraison: Informations de livraison : Le produit ISOSLIDE® est vendu par boîtes de 24 lames
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité