Homogénéiseur, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR InStock
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Homogénéiseur, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volume de 1 à 1500 ml. L'unité d'entraînement T-18 digital offre une large plage de vitesses comprise entre 3000 et 25 000 tr/min qui permet aux utilisateurs de travailler à des vitesses périphériques élevées même avec des rotors de petits diamètres. Un choix important de tiges de dispersion garantit une large gamme d'applications.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Commande électronique de la vitesse et protection contre les surcharges
  • Tiges de dispersion en acier inoxydable pour un nettoyage rapide et facile
  • Tiges de dispersion à usage unique en plastique disponibles en deux tailles
  • Affichage de code d'erreur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Information de livraison: Informations de commande: L'unité d'entraînement est fournie sans tiges de dispersion. Les autres accessoires sont à commander séparément.
Un ensemble comprenant l’unité d’entraînement T 18 digital ULTRA-TURRAX® et la tige dispersion S 18 N - 19 G, pour volume 10-1500 ml, est aussi proposé.
Attention: Note: Homogeniser will not operate without dispersing elements.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité