HPLC columns, NUCLEOSIL® C8
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720735.46 720990.46 721194.30 720001.40 720001.46 720013.40 720013.46 720017.46 720022.40 720022.46 720050.40 720050.46 720052.40 720052.46 720062.46 720071.40 720071.46 720214.46 720165.46 721096.30 721061.30 721093.30 721095.30
MANA720735.46EA 390 EUR InStock
MANA720735.46 MANA720990.46 MANA721194.30 MANA720001.40 MANA720001.46 MANA720013.40 MANA720013.46 MANA720017.46 MANA720022.40 MANA720022.46 MANA720050.40 MANA720050.46 MANA720052.40 MANA720052.46 MANA720062.46 MANA720071.40 MANA720071.46 MANA720214.46 554-5800 554-5805 MANA721061.30 MANA721093.30 MANA721095.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® C8 and C8 ec are octyl modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, polar, endcapped or non-endcapped phases for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) and slight or noticeable residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité