Test tube stands, detachable
Fournisseur: BOCHEM
8242 8241 8240
BOCH8242EA 208 EUR InStock
BOCH8242 BOCH8241 BOCH8240
Test tube stands, detachable
Portoirs Tube Racks
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
These test tube stands have detachable frame that saves space while transportation and are available in different dimensions to accommodate various test tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité