CO₂ incubators, water jacket 8000 series
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
3427 3423 3425 3429
390-0749EA 16300 EUR InStock
390-0749 390-0747 390-0748 390-0755
CO₂ incubators, water jacket 8000 series
Incubateurs CO₂ Incubators
These 8000 WJ Series CO₂ incubators constructed with a triple wall and with a large volume of water provide unsurpassed temperature stability and protection against heat loss. The water jacket technology holds the temperature for extended periods of time, which is critical during power failures.
  • Fast temperature recovery
  • High temperature uniformity
  • Patented, heated, dual pane glass inner door
  • Contains remote alarm contacts and an optional digital RH display
  • Enable continual monitoring for humidity dependent applications
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité